2-tert-Butylpyrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920095-1G OR920095-5G
APOSOR920095-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR920095-1G APOSOR920095-5G
2-tert-Butylpyrazine 95%
2-tert-Butylpyrazine
Formule: C₈H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069193
Numéro CAS: 32741-11-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité