(±)-1-Heptyne-3-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Hept-1-yn-3-ol
OR920099-5G
APOSOR920099-5GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR920099-5G
(±)-1-Heptyne-3-ol 97%
(±)-1-Heptyne-3-ol
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041597
Numéro CAS: 7383-19-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité