Vinyl methacrylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920125-25G OR920125-5G
APOSOR920125-25GEA 80 EUR InStock
APOSOR920125-25G APOSOR920125-5G
Vinyl methacrylate 98%
Vinyl methacrylate
Formule: C₆H₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059329
Numéro CAS: 4245-37-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité