3-Butén-2-yle acétate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Acetoxy-1-butene, 1-Methylallyl Acetate, Acetic Acid 3-Buten-2-yl Ester, But-3-en-2-yl acetate
OR920138-5G
APOSOR920138-5GEA 200 EUR InStock
APOSOR920138-5G
3-Butén-2-yle acétate 95%
3-Butén-2-yle acétate
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026202
Numéro CAS: 6737-11-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité