sec-Butyl crotonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Crotonic Acid sec-Butyl Ester
OR920185-100G OR920185-25G OR920185-5G
APOSOR920185-100GEA 574 EUR InStock
APOSOR920185-100G APOSOR920185-25G APOSOR920185-5G
sec-Butyl crotonate 95%
sec-Butyl crotonate
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059054
Numéro CAS: 10371-45-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité