Bromure de (bromométhyl)triphénylphosphonium 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR920209-100G OR920209-25G OR920209-5G
APOSOR920209-100GEA 133 EUR InStock
APOSOR920209-100G APOSOR920209-25G APOSOR920209-5G
Bromure de (bromométhyl)triphénylphosphonium 97%
Bromure de (bromométhyl)triphénylphosphonium
Formule: C₁₉H₁₇Br₂P
MW: 436,1200 g/mol
Point de fusion: 234…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011864
Numéro CAS: 1034-49-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité