2-(Methylthio)benzothiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Methylthio)benzo[d]thiazole
OR920222-100G OR920222-500G
APOSOR920222-100GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR920222-100G APOSOR920222-500G
2-(Methylthio)benzothiazole 97%
2-(Methylthio)benzothiazole
Formule: C₈H₇NS₂
MW: 181,2779 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005784
Numéro CAS: 615-22-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité