cis-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: cis-4-(tert-Butyl)cyclohexanol
OR920231-1G OR920231-250MG
APOSOR920231-1GEA 331 EUR InStock
APOSOR920231-1G APOSOR920231-250MG
cis-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
cis-4-tert-Butylcyclohexanol
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070476
Numéro CAS: 937-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité