4-Pyridylacétate d'éthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl (4-pyridyl)acetate, Ethyl 4-pyridylacetate, Ethyl 4-pyridineacetate
OR920243-25G OR920243-5G
APOSOR920243-25GEA 369 EUR InStock
APOSOR920243-25G APOSOR920243-5G
4-Pyridylacétate d'éthyle 95%
4-Pyridylacétate d'éthyle
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051830
Numéro CAS: 54401-85-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité