(-)-Terpinen-4-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920302-100G OR920302-25G OR920302-5G
APOSOR920302-100GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR920302-100G APOSOR920302-25G APOSOR920302-5G
(-)-Terpinen-4-ol 95%
(-)-Terpinen-4-ol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Densité: 0.934 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167108
Numéro CAS: 20126-76-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité