1-Ethyl-3-pyrrolidinol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-3-hydroxypyrrolidine
OR920330-5G
APOSOR920330-5GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR920330-5G
1-Ethyl-3-pyrrolidinol 95%
1-Ethyl-3-pyrrolidinol
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003179
Numéro CAS: 30727-14-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité