N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR920370-5GEA 81.5 EUR InStock
APOSOR920370-5G APOSOR920370-25G
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine 95%
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026142
Numéro CAS: 140-50-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité