4-Éthylcyclohexanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920372-25G
APOSOR920372-25GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR920372-25G
4-Éthylcyclohexanol 95%
4-Éthylcyclohexanol
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001450
Numéro CAS: 4534-74-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité