Allyl isonicotinate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Allyl 4-Pyridinecarboxylate, 4-Pyridinecarboxylic Acid Allyl Ester, Isonicotinic Acid Allyl Ester
OR920386-1G OR920386-25G OR920386-5G
APOSOR920386-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR920386-1G APOSOR920386-25G APOSOR920386-5G
Allyl isonicotinate 95%
Allyl isonicotinate
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059786
Numéro CAS: 25635-24-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité