(4-Méthoxyphényl)acétate d'éthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR920393-25GEA 263 EUR InStock
APOSOR920393-25G APOSOR920393-5G APOSOR920393-100G
(4-Méthoxyphényl)acétate d'éthyle 95%
(4-Méthoxyphényl)acétate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040760
Numéro CAS: 14062-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité