2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920428-25G OR920428-5G
APOSOR920428-25GEA 342 EUR InStock
APOSOR920428-25G APOSOR920428-5G
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran 95%
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran
Formule: C₈H₁₅ClO₂
MW: 178,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023846
Numéro CAS: 42330-88-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité