Acide 2-méthyl-3-sulfanylpropanoïque 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Mercapto-2-methylpropionic Acid
OR920443-1G OR920443-25G OR920443-5G
APOSOR920443-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR920443-1G APOSOR920443-25G APOSOR920443-5G
Acide 2-méthyl-3-sulfanylpropanoïque 95%
Acide 2-méthyl-3-sulfanylpropanoïque
Formule: C₄H₈O₂S
MW: 120,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671555
Numéro CAS: 26473-47-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité