2-Methyl-3-isopropoxypyrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Isopropoxy-3-methylpyrazine
OR920655-1G OR920655-5G
APOSOR920655-1GEA 174 EUR InStock
APOSOR920655-1G APOSOR920655-5G
2-Methyl-3-isopropoxypyrazine 95%
2-Methyl-3-isopropoxypyrazine
Formule: C₈H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059772
Numéro CAS: 94089-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité