3-Cyclohexylpropane-1-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxypropylcyclohexane, 3-Cyclohexylpropan-1-ol
OR920665-25G OR920665-5G
APOSOR920665-25GEA 335 EUR InStock
APOSOR920665-25G APOSOR920665-5G
3-Cyclohexylpropane-1-ol 95%
3-Cyclohexylpropane-1-ol
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001528
Numéro CAS: 1124-63-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité