2,4,5-Triméthylbenzaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920676-25G OR920676-5G
APOSOR920676-25GEA 212 EUR InStock
APOSOR920676-25G APOSOR920676-5G
2,4,5-Triméthylbenzaldéhyde 95%
2,4,5-Triméthylbenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017713
Numéro CAS: 5779-72-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité