3-(Diméthylamino)-2,2-diméthyl-1-propanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Dimethylaminoneopentanol
OR920692-100G OR920692-25G OR920692-5G
APOSOR920692-100GEA 539 EUR InStock
APOSOR920692-100G APOSOR920692-25G APOSOR920692-5G
3-(Diméthylamino)-2,2-diméthyl-1-propanol 97%
3-(Diméthylamino)-2,2-diméthyl-1-propanol
Formule: C₇H₁₇NO
MW: 131,22 g/mol
Point d'ébullition: 69 °C/15mmHg
Densité: 0.86 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059879
Numéro CAS: 19059-68-8
EINECS: 242-791-7
ONU: 2924
ADR: 3+8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité