1-(Dimethylethylsilyl)imidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920765-1G OR920765-5G
APOSOR920765-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR920765-1G APOSOR920765-5G
1-(Dimethylethylsilyl)imidazole 95%
1-(Dimethylethylsilyl)imidazole
Formule: C₇H₁₄N₂Si
MW: 154,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059723
Numéro CAS: 62365-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité