2-Méthylcrotonate d'isobutyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920788-25G OR920788-5G
APOSOR920788-25GEA 285 EUR InStock
APOSOR920788-25G APOSOR920788-5G
2-Méthylcrotonate d'isobutyle 95%
2-Méthylcrotonate d'isobutyle
Formule: C₉H₁₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016629
Numéro CAS: 61692-84-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité