2,4,6-Triméthoxypyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920795-1G OR920795-5G
APOSOR920795-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR920795-1G APOSOR920795-5G
2,4,6-Triméthoxypyrimidine 95%
2,4,6-Triméthoxypyrimidine
Formule: C₇H₁₀N₂O₃
MW: 170,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00829225
Numéro CAS: 13106-85-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité