Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium-3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate 97%

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR920803-100GEA 98.9 EUR InStock
APOSOR920803-100G
Calcium-3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate 97%
Calcium-3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate


Formule: C₁₀H₁₈CaO₆·H₂O
MW: 274,33 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321171
Numéro CAS: 135236-72-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité