N,N-Diéthylacétamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920831-25G OR920831-500G
APOSOR920831-25GEA 52.4 EUR InStock
APOSOR920831-25G APOSOR920831-500G
N,N-Diéthylacétamide 95%
N,N-Diéthylacétamide
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009047
Numéro CAS: 685-91-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité