1-Methyl-2-phenylethyl acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920861-1G OR920861-5G
APOSOR920861-1GEA 201 EUR InStock
APOSOR920861-1G APOSOR920861-5G
1-Methyl-2-phenylethyl acetate 95%
1-Methyl-2-phenylethyl acetate
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01672540
Numéro CAS: 2114-33-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité