2'-Ethoxyacetanilide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR920903-100GEA 807 EUR InStock
APOSOR920903-100G APOSOR920903-25G APOSOR920903-5G
2'-Ethoxyacetanilide 95%
2'-Ethoxyacetanilide
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059228
Numéro CAS: 581-08-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité