1,2-Di(4-pyridyl)ethane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4,4'-Ethylenedipyridine, 1,2-Di(pyridin-4-yl)ethane, 1,2-Bis(4-pyridyl)ethane
OR920918-5G
APOSOR920918-5GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR920918-5G
1,2-Di(4-pyridyl)ethane 95%
1,2-Di(4-pyridyl)ethane
Formule: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006451
Numéro CAS: 4916-57-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité