Acide 2-hydroxy-2-méthylbutanoïque 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-2-methylbutanoic acid
OR920941-25G
APOSOR920941-25GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR920941-25G
Acide 2-hydroxy-2-méthylbutanoïque 95%
Acide 2-hydroxy-2-méthylbutanoïque
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004476
Numéro CAS: 3739-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité