1,3-Diéthoxybenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR920967-5GEA 132 EUR InStock
APOSOR920967-5G APOSOR920967-25G
1,3-Diéthoxybenzène 97%
1,3-Diéthoxybenzène
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015145
Numéro CAS: 2049-73-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité