S-Sodium ethanethiosulphonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethanethiosulphonic acid S-Sodium Salt
OR921031-100G OR921031-25G OR921031-5G
APOSOR921031-100GEA 429 EUR InStock
APOSOR921031-100G APOSOR921031-25G APOSOR921031-5G
S-Sodium ethanethiosulphonate 95%
S-Sodium ethanethiosulphonate
Formule: C₂H₆O₂S₂
MW: 148,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 31999-88-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité