3,5-Diisopropyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR921043-1G OR921043-25G OR921043-5G
APOSOR921043-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR921043-1G APOSOR921043-25G APOSOR921043-5G
3,5-Diisopropyl-1H-pyrazole
3,5-Diisopropyl-1H-pyrazole
Formule: C₉H₁₆N₂
Point de fusion: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671516
Numéro CAS: 17536-00-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité