4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Coniferron, 2-Hydroxy-4-methoxy-1-nitrosobenzene, 5-Methoxy-2-nitrosophenol, 4-Methoxy-1,2-benzoquinone 1-Monoxime
OR921045-1G OR921045-25G
APOSOR921045-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR921045-1G APOSOR921045-25G
4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether 95%
4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059952
Numéro CAS: 13895-38-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité