3-Chloro-2,2-diméthyl-1-propanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921073-25G OR921073-100G
APOSOR921073-25GEA 154 EUR InStock
APOSOR921073-25G APOSOR921073-100G
3-Chloro-2,2-diméthyl-1-propanol 95%
3-Chloro-2,2-diméthyl-1-propanol
Formule: C₅H₁₁ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004684
Numéro CAS: 13401-56-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité