2-Methylhippuric acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Methylbenzamido)acetic acid
OR921087-1G OR921087-25G OR921087-5G
APOSOR921087-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR921087-1G APOSOR921087-25G APOSOR921087-5G
2-Methylhippuric acid 95%
2-Methylhippuric acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,1992 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050991
Numéro CAS: 42013-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité