Allyl chloroacetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR921089-100GEA 517 EUR InStock
APOSOR921089-100G APOSOR921089-5G APOSOR921089-25G
Allyl chloroacetate 95%
Allyl chloroacetate
Formule: C₅H₇ClO₂
MW: 134,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058936
Numéro CAS: 2916-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité