p-Xylylenediamine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Bis(aminomethyl)benzene
APOSOR921104-500GEA 909 EUR InStock
APOSOR921104-500G APOSOR921104-100G APOSOR921104-25G
p-Xylylenediamine 99%
p-Xylylenediamine
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,20 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C/10mmHg
Point de fusion: 59…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009821
Numéro CAS: 539-48-0
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité