(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-(-)-alpha-Methyl-N,N-dimethylbenzylamine, (S)-N,N-Dimethyl-1-phenylethanamine
OR921111-5G
APOSOR921111-5GEA 260 EUR InStock
APOSOR921111-5G
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine 95%
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056236
Numéro CAS: 17279-31-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité