Ethyl-2-cyanopropionate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-cyanopropanoate, 2-Cyanopropionic Acid Ethyl Ester
OR921115-25G OR921115-5G OR921115-100G
APOSOR921115-25GEA 190 EUR InStock
APOSOR921115-25G APOSOR921115-5G APOSOR921115-100G
Ethyl-2-cyanopropionate 97%
Ethyl-2-cyanopropionate
Formule: C₆H₉NO₂
MW: 127,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013812
Numéro CAS: 1572-99-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité