Phenaceturic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Phenylacetamido)acetic acid, N-(Phenylacetyl)glycine
OR921146-25G
APOSOR921146-25GEA 125 EUR InStock
APOSOR921146-25G
Phenaceturic acid 98%
Phenaceturic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021744
Numéro CAS: 500-98-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité