Norcamphor 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR921159-25GEA 270 EUR InStock
APOSOR921159-25G APOSOR921159-5G
Norcamphor 95%
Norcamphor
Formule: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074823
Numéro CAS: 497-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité