Ethyl-4-pentenoate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl pent-4-enoate, 4-Pentenoic Acid Ethyl Ester
OR921169-100G OR921169-25G
APOSOR921169-100GEA 484 EUR InStock
APOSOR921169-100G APOSOR921169-25G
Ethyl-4-pentenoate 96%
Ethyl-4-pentenoate
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036562
Numéro CAS: 1968-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité