Methyl-2-methoxyphenylacetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921256-100G OR921256-25G OR921256-5G
APOSOR921256-100GEA 214 EUR InStock
APOSOR921256-100G APOSOR921256-25G APOSOR921256-5G
Methyl-2-methoxyphenylacetate 98%
Methyl-2-methoxyphenylacetate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093479
Numéro CAS: 27798-60-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité