Formiate de benzyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921262-100G OR921262-1KG OR921262-500G OR921262-5G OR921262-25G
APOSOR921262-100GEA 59.7 EUR InStock
APOSOR921262-100G APOSOR921262-1KG APOSOR921262-500G APOSOR921262-5G APOSOR921262-25G
Formiate de benzyle 95%
Formiate de benzyle
Formule: C₈H₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014128
Numéro CAS: 104-57-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité