4-Isobutylbenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921301-1G
APOSOR921301-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR921301-1G
4-Isobutylbenzoic acid 95%
4-Isobutylbenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,2277 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191658
Numéro CAS: 38861-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité