2,3-Diméthylaniline chlorhydrate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Xylidine Hydrochloride
OR921368-100G
APOSOR921368-100GEA 302 EUR InStock
APOSOR921368-100G
2,3-Diméthylaniline chlorhydrate 97%
2,3-Diméthylaniline chlorhydrate
Formule: C₈H₁₁N
MW: 157,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054332
Numéro CAS: 5417-45-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité