1-Phénylpyrrole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Phénylpyrrole
APOSOR921374-25GEA 142 EUR InStock
APOSOR921374-25G APOSOR921374-5G
1-Phénylpyrrole 95%
1-Phénylpyrrole
Formule: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005343
Numéro CAS: 635-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité