3-Methylpentyl acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921375-25G OR921375-5G
APOSOR921375-25GEA 430 EUR InStock
APOSOR921375-25G APOSOR921375-5G
3-Methylpentyl acetate 95%
3-Methylpentyl acetate
Formule: C₈H₁₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671487
Numéro CAS: 35897-13-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité