Benzoyl-DL-alanine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921412-25G OR921412-100G
APOSOR921412-25GEA 82.9 EUR InStock
APOSOR921412-25G APOSOR921412-100G
Benzoyl-DL-alanine 98%
Benzoyl-DL-alanine
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020393
Numéro CAS: 1205-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité